Läs mer
Ezetimibe Phenoxy tert-Butyldiphenylsilyl Ether, TRC
Produktkod. 30403187
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30403187 5 mg
1 options
Produktkod. 30403187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9750705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ezetimibe Phenoxy tert-Butyldiphenylsilyl Ether
CAS 1042722-66-6
Molekylformel C40H39F2NO3Si
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Azetidinone, 4-[4-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-, (3R,4S)- (ACI), (3R,4S)-4-[4-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-2-azetidinone (ACI)
InChI formel InChI=1S/C40H39F2NO3Si/c1-40(2,3)47(34-10-6-4-7-11-34,35-12-8-5-9-13-35)46-33-24-16-29(17-25-33)38-36(26-27-37(44)28-14-18-30(41)19-15-28)39(45)43(38)32-22-20-31(42)21-23-32/h4-25,36-38,44H,26-27H2,1-3H3/t36-,37+,38-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)[Si](Oc1ccc(cc1)[C@@H]2[C@@H](CC[C@H](O)c3ccc(F)cc3)C(=O)N2c4ccc(F)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC-namn (3R,4S)-4-[4-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxyphenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]azetidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 647.82
Formel vikt 647.2667