Läs mer
Ezetimibe, TRC
Produktkod. 17972895
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972895 100 mg
17972705 10 mg
17964455 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17972895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE975000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163222-33-1
Molekylformel C24 H21 F2 N O3
Molekylvikt (g/mol) 409.43
Synonym 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, [3R-[3α(S*),4β]]-, (-)-Sch 58235, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, Ezedoc, Ezentia, Ezetimibe, Ezetrol, Ezta, Sch 58235, Zetia
IUPAC-namn (3R,4S)-1-(4-fluorofenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorfenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyfenyl)azetidin-2-ett
LEDER O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ezetimibe
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1
Formel vikt 409.1489
Procent renhet >95%