missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/6988), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20982IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| EZH2/KMT6 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169 | |
| Recombinant fragment (around aa300-550) of human EZH2/KMT6 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Phospho Specific, Prostate Cancer | |
| 2146 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| EZH2/6988 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering