Läs mer
EZM 2302, MedChemExpress
Beskrivning
EZM 2302 is an inhibitor of coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (CARM1) with an IC50 of 6 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EZM 2302 |
| CAS | 1628830-21-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H37ClN6O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (170.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CNC[C@@H](O)COC1=CC=C(Cl)C(C2=NC(N3CC4(CCN(C(OC)=O)CC4)C3)=C(C)C(C5=C(C)ON=C5C)=N2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 585.09 |
| Formel vikt | 585.09 |
| Visa mer |