Läs mer
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder Produktkod.: 10004167
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Produktkod. 10004167 Handla allt Thermo Scientific Produkter
15.02± 0,15μ m, 100ml
Diameter (metrisk):
10.00± 0,08μ m
15.02± 0,15μ m
2μ m
20μ m
25μ m
30μ m
5μ m
50μ m
70μ m
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
Produktkod. 10004167
Brand: Thermo Scientific™ 6015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppfyll de unika och krävande kraven för kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier.
Möt de unika och krävande kraven från kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder, lättanvänd vätskepartikelantal kontroller vid 2000 partiklar per ml. Designad för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentkalibrering före varje användning, standarder säkerställer reproducerbarhet av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
Funktioner
  • Färdig att använda (ingen utspädning krävs) partikelstorleksstandard för validering av optiska partikelräknare
  • Magnetisk omrörarstav ingår i varje flaska för ren, bekväm och direkt provtagning
  • Vattenhaltigt suspensionsmedium innehåller en kombination av dispergeringsmedel för att förhindra att partiklar klumpar sig eller fastnar på flödesytor i partikelräknaren
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
Rekommenderas för:
Kontroll av kalibreringen av vätskepartikelräknare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne
Koncentration 2000 partiklar/ml± 10 %
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Mikrosfärer av polystyren i vatten
Beskrivning Används för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Kalibrering av vätskepartikelräknare
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Kvantitet 100 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.15µm, 1.0% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst tre månader
Diameter (metrisk) 15.02± 0,15μ m
Produkttitel
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder >