Läs mer
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Möt de unika och krävande kraven från kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder, lättanvänd vätskepartikelantal kontroller vid 2000 partiklar per ml. Designad för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentkalibrering före varje användning, standarder säkerställer reproducerbarhet av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
- Färdig att använda (ingen utspädning krävs) partikelstorleksstandard för validering av optiska partikelräknare
- Magnetisk omrörarstav ingår i varje flaska för ren, bekväm och direkt provtagning
- Vattenhaltigt suspensionsmedium innehåller en kombination av dispergeringsmedel för att förhindra att partiklar klumpar sig eller fastnar på flödesytor i partikelräknaren
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
Rekommenderas för:
Kontroll av kalibreringen av vätskepartikelräknare.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne |
| Koncentration | 2000 partiklar/ml± 10 % |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Mikrosfärer av polystyren i vatten |
| Beskrivning | Används för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Kalibrering av vätskepartikelräknare |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Räkna kontrollpartiklar |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Visa mer |