Läs mer
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Produktkod. 11829902 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10.00± 0,08μ m
15.02± 0,15μ m
2μ m
20μ m
25μ m
30μ m
5μ m
50μ m
70μ m
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11829902 2μ m 100ml
11520085 2μ m 100ml
11839902 5μ m 100ml
12682106 10.00± 0,08μ m Varje
11849902 10.00± 0,08μ m 100ml
11573283 15.02± 0,15μ m 100ml
10004167 15.02± 0,15μ m 100ml
11869902 20μ m 100ml
11879902 25μ m 100ml
11889902 30μ m 100ml
11899902 50μ m 100ml
11809912 70μ m 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11829902 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6002
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Uppfyll de unika och krävande kraven för kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier.
Möt de unika och krävande kraven från kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder, lättanvänd vätskepartikelantal kontroller vid 2000 partiklar per ml. Designad för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentkalibrering före varje användning, standarder säkerställer reproducerbarhet av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
Funktioner
  • Färdig att använda (ingen utspädning krävs) partikelstorleksstandard för validering av optiska partikelräknare
  • Magnetisk omrörarstav ingår i varje flaska för ren, bekväm och direkt provtagning
  • Vattenhaltigt suspensionsmedium innehåller en kombination av dispergeringsmedel för att förhindra att partiklar klumpar sig eller fastnar på flödesytor i partikelräknaren
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
Rekommenderas för:
Kontroll av kalibreringen av vätskepartikelräknare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne
Koncentration 2000 partiklar/ml± 10 %
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning.
Innehåll Mikrosfärer av polystyren i vatten
Beskrivning Används för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Kalibrering av vätskepartikelräknare
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Kvantitet 100 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.022µm, 1.1% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst tre månader
Diameter (metrisk) 2μ m