Läs mer
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Uppfyll de unika och krävande kraven för kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier.
Brand:  Thermo Scientific™ 6005
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11839902
  • 2425.00 SEK / 100ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Möt de unika och krävande kraven från kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder, lättanvänd vätskepartikelantal kontroller vid 2000 partiklar per ml. Designad för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentkalibrering före varje användning, standarder säkerställer reproducerbarhet av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
Funktioner
  • Färdig att använda (ingen utspädning krävs) partikelstorleksstandard för validering av optiska partikelräknare
  • Magnetisk omrörarstav ingår i varje flaska för ren, bekväm och direkt provtagning
  • Vattenhaltigt suspensionsmedium innehåller en kombination av dispergeringsmedel för att förhindra att partiklar klumpar sig eller fastnar på flödesytor i partikelräknaren
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
Rekommenderas för:
Kontroll av kalibreringen av vätskepartikelräknare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne
Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Används för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare
Kalibrering av vätskepartikelräknare
Räkna kontrollpartiklar
1,05 g/cm 3
1,59 vid 589 nm (25 °C)
Produkten är stabil i minst tre månader
2000 partiklar/ml± 10 %
Mikrosfärer av polystyren i vatten
Vit eller färglös
Polystyren
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
100 mL
s = 0.05µm, 1.0% CV
5μ m
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer254468 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Katalognummer6005
Partinummer255561 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Katalognummer6005
Partinummer265440 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Katalognummer6005
Partinummer253308 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Katalognummer6005
Partinummer264261 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/01/2025 Katalognummer6005
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder > 5.010 μm± 0,035 μm,σ = 0,05 μm, 1,0 % CV