Läs mer
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Uppfyll de unika och krävande kraven för kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier.
Brand: Thermo Scientific™ 6020
2269.41 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
Möt de unika och krävande kraven från kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder, lättanvänd vätskepartikelantal kontroller vid 2000 partiklar per ml. Designad för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentkalibrering före varje användning, standarder säkerställer reproducerbarhet av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
Funktioner- Färdig att använda (ingen utspädning krävs) partikelstorleksstandard för validering av optiska partikelräknare
- Magnetisk omrörarstav ingår i varje flaska för ren, bekväm och direkt provtagning
- Vattenhaltigt suspensionsmedium innehåller en kombination av dispergeringsmedel för att förhindra att partiklar klumpar sig eller fastnar på flödesytor i partikelräknaren
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
Rekommenderas för:
Kontroll av kalibreringen av vätskepartikelräknare.
Specifikationer
Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne | |
Om inget annat anges, kyl (2-°8 C) produkten när den inte används men frys inte. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. | |
Används för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare | |
Kalibrering av vätskepartikelräknare | |
Räkna kontrollpartiklar | |
1,05 g/cm 3 | |
1,59 vid 589 nm (25 °C) | |
Produkten är stabil i minst tre månader |
2000 partiklar/ml± 10 % | |
Mikrosfärer av polystyren i vatten | |
Vit eller färglös | |
Polystyren | |
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST | |
100 mL | |
s = 0.15µm, 1.0% CV | |
20μ m |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
---|---|---|---|
287886_0725 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6020 |
281981_0125 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6020 |
283473_0225 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6020 |
287077_0525 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6020 |
278218_0924 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6020 |