Läs mer
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Uppfyll de unika och krävande kraven för kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier.
Brand: Thermo Scientific™ 6010
Beskrivning
Möt de unika och krävande kraven från kontamineringskontrolllaboratoriet i moderna industrier med Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Räkna precisionsstorleksstandarder, lättanvänd vätskepartikelantal kontroller vid 2000 partiklar per ml. Designad för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för att verifiera instrumentkalibrering före varje användning, standarder säkerställer reproducerbarhet av partikelräknaren genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med en exakt koncentration.
Funktioner- Färdig att använda (ingen utspädning krävs) partikelstorleksstandard för validering av optiska partikelräknare
- Magnetisk omrörarstav ingår i varje flaska för ren, bekväm och direkt provtagning
- Vattenhaltigt suspensionsmedium innehåller en kombination av dispergeringsmedel för att förhindra att partiklar klumpar sig eller fastnar på flödesytor i partikelräknaren
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
Rekommenderas för:
Kontroll av kalibreringen av vätskepartikelräknare.
Specifikationer
Spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet | |
Om inget annat anges, kyl (2° till °8 C) produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. Produkten levereras med omrörare för kontinuerlig blandning under lång provtagning. | |
Används för att validera prestandan hos vätskepartikelräknare | |
Kalibrering av vätskepartikelräknare | |
Räkna kontrollpartiklar | |
1,05 g/cm 3 | |
1,59 vid 589 nm (25 °C) | |
Produkten är stabil i minst tre månader |
2000 partiklar/ml± 10 % | |
Mikrosfärer av polystyren i vatten | |
Vit eller färglös | |
Polystyren | |
Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST | |
100 mL | |
s = 0.09µm, 0.9% CV | |
10.00± 0,08μ m |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
---|---|---|---|
286768_0525 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6010 |
287885_0725 | Analyscertifikat | 12/02/2025 | 6010 |
251511 | Analyscertifikat | 29/01/2025 | 6010 |
256442 | Analyscertifikat | 29/01/2025 | 6010 |
264348 | Analyscertifikat | 29/01/2025 | 6010 |