Läs mer
Sartorius F-10 (HAM) näringsblandning med L-glutamin
Produktkod. 31908480 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31908480 500 mL
31908348 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31908480 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010901A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
Ham's F-10 Nutrient Mixture (F-10) är designad för serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler.
  • F-10 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumsupplementerad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive primära råttastrocyter och epitelceller.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Hams F-10 Cell Culture Media
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Hold (Håll)
Kvantitet 500 mL