Läs mer
Sartorius F-12 (HAM) näringsblandning
Produktkod. 31908414 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908414 500 mL
1 options
Produktkod. 31908414 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010951A
 Begränsad artikel
I lager
Utformad för serumfri, enkelcellsplätering av kinesisk hamsters äggstocksceller CHO.
  • F-12 har använts för serumfri tillväxt av CHO cellkulturer.
  • F-12 stödjer också serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter, råtthepatocyter och råttprostataepitelceller.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med L-glutamin
    • Med glukos
    • Med fenolrött
    • Med natriumpyruvat
    • Med natriumbikarbonat
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Hams F-12 Cell Culture Media
Kvantitet 500 mL