Läs mer
F 16915, MedChemExpress
Beskrivning
F 16915, a Docosahexaenoic Acid (DHA, HY-B2167) derivative, is a potent pro-drug of DHA. F 16915 can prevent heart failure-induced atrial fibrillation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | F 16915 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 92510-91-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H37NO2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.32 mM) |
| LEDER | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(OCC1=CC=CN=C1)=O |
| Visa mer |