Läs mer
Beschreibung
- Effektiv destillation tack vare fullständig integration i det BUCHI roterande avdunstningssystemet
- Sparar tid tack vare omedelbar start med automatisk och dynamisk tryckjustering utan att behöva vänta tills kylaren når sin inställda temperatur
- Har bekväm central temperaturinställning, energibesparande ECO-läge och automatisk start/stopp när den används med Rotavapor R-300-systemet
- ECO-läge sparar energi och minskar värmeutsläppet genom att växla till standbyläge när det inte används
- Ingen vattenförbrukning
- Maximerar destillationskapaciteten samtidigt som lösningsmedelsutsläppen minskas tack vare intelligent integration av alla processparametrar med hjälp av I-300- eller I-300Pro-gränssnittet
- Sömlös plug-and-play-integration i helt automatiserade BUCHI Rotavapor R-300-system inklusive alla processparametrar samt BUCHI extraktion och Kjeldahl lösningar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Kommunikationer | BUCHI BUSS |
| Kondensor typ | Vattenkyld |
| Kylkapacitet | 550 W |
| Flödeshastighet | 2,5 l/min. |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare och andra spolarkondensorer |
| Pumptyp | Centrifugal |
| Temperaturområde | -10 °C till +25 °C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Värmekapacitet | 550 w vid 15 °C; 440 w vid 10 °C; 250 W vid 0 °C; 80 W vid -10 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?