Läs mer
Invitrogen™ F(ab')2-Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody
Produktkod. 15480994
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480994 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15480994 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A26389
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
F(ab')2-Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Purity: >90% based on SDS-PAGE. Small amounts of intact IgG may be present. Based on IEP, this antibody reacts with: heavy (gamma) chains on rabbit IgG; light chains on all rabbit immunoglobulins.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Rabbit IgG (H+L)
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration >4.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Värd art Donkey
Immunogen Purified Rabbit IgG, whole molecule.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Rabbit
Innehåll och lagring 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.