Läs mer
Greiner Bio-One F-botten 96-brunnars analysmikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10164911
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 10164911
Brand: Greiner Bio-One 655074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har ett skorstensliknande arrangemang av brunnarna som gör att varje brunn kan stå för sig själv. Greiner Bio One™ F-bottom 96-brunnars analysmikroplattor är konstruerade av polystyren, en mycket klar polymer med utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för exakta optiska mätningar. Polystyren kännetecknas också av sin förmåga att binda biomolekyler, såsom proteiner och är lämplig för arbete med cellkulturer.
  • Footprint kompatibel med automatiserade system
  • Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
  • Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och testas regelbundet med ett FDA-godkänt kinetisk turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Tillverkad av råvaror som testats för lakbara ämnen
  • Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 9001
Certifierad RNas-/D-Nas, humant DNA-fritt
Formatera Standard
Lock Utan lock
Kulturområde 34 mm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium bindning
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 till 34μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling LUMITRAC 200
Total volym (metrisk) Tja 392μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
Max. Värmestabilitet -20 till+ 60 °C
Max. RCF 4800 xg: Swinging-Bucket Rotor
Kvantitet 40/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Tja Färg Vitt
Höjd (metrisk) 11.5 mm
Diameter (metrisk) Well 5 mm