Beskrivning
- Fotavtryck kompatibelt med automatiserade system
- Kan spåras till produktion genom ett definierat LOT-nummersystem
- Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och regelbundet testad med ett FDA-godkänt kinetiskt turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Tillverkade av råmaterial som testats för lakbart material
- Fri från detekterbar DNas, RNas och mänskligt DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad enligt riktlinjer enligt DIN ISO 9001
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Certifikat och efterlevnad | DIN ISO 9001 |
| Certifierad | RNase-/D-Nase, fri från mänskligt DNA |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Cell Culture Microplate |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |