Läs mer
Greiner Bio-One F-botten 96-brunnars analysmikroplattor
Beskrivning
- Footprint kompatibel med automatiserade system
- Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
- Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och testas regelbundet med ett FDA-godkänt kinetisk turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Tillverkad av råvaror som testats för lakbara ämnen
- Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Certifierad | RNas-/D-Nas, humant DNA-fritt |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Kulturområde | 34 mm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Assay Microplate |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |