Läs mer
Greiner Bio-One F-botten 96-brunnars analysmikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10365532
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Lock unitSize
10365532 Vitt Icke-steril Utan lock Paket med 40
10284272 Vitt Sterila Med lock -
10164911 Vitt Sterila Utan lock -
11827822 Klart Icke-steril Med lock -
10341341 Klart Sterila Utan lock -
10177050 Klart Sterila Med lock -
10214232 Svart Sterila Utan lock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10365532 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655075
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har ett skorstensliknande arrangemang av brunnarna som gör att varje brunn kan stå för sig själv. Greiner Bio One™ F-bottom 96-brunnars analysmikroplattor är konstruerade av polystyren, en mycket klar polymer med utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för exakta optiska mätningar. Polystyren kännetecknas också av sin förmåga att binda biomolekyler, såsom proteiner och är lämplig för arbete med cellkulturer.
  • Footprint kompatibel med automatiserade system
  • Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
  • Fri från detekterbara endotoxiner (0,003 EU/ml) och testas regelbundet med ett FDA-godkänt kinetisk turbidimetriskt LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Tillverkad av råvaror som testats för lakbara ämnen
  • Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 9001
Certifierad RNas-/D-Nas, humant DNA-fritt
Formatera Standard
Lock Utan lock
Kulturområde 34 mm 2
Array 8 x 12
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 till 34μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling LUMITRAC 200
Total volym (metrisk) Tja 392μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
Max. Värmestabilitet -20 till+ 60 °C
Max. RCF 4800 xg: Swinging-Bucket Rotor
Kvantitet 40/Cs.
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Höjd (metrisk) 11.5 mm
Diameter (metrisk) Well 5 mm