Läs mer
R&D Systems™ F box protein 38 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18560180 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18560180 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18560180 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer H00081545T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Cell Biology
Mål F box protein 38
Synonym F-box only protein 38, F-box protein 38, FBX38, FLJ13962, Modulator of KLF7 activity homolog, MoKA, MOKAFbx38, SP329
Gensymbol FBXO38