Läs mer
Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor
Produktkod. 11994858
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,6 l
7,5 l
9,5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11994858 2,6 l Varje
15194342 7,5 l Varje
15214373 9,5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11994858 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9620025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30920.69 SEK
    29655.92 SEK / Paket med 1
    Save 1264.77 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kräver mycket lite laboratorieutrymme och har mycket låga upphandlingskostnader. Julabo™ F-serien recirkulerande kylbad med luftkompressor är ett utmärkt sätt att ersätta dyra system baserade på rinnande kranvatten och är idealiska för grundläggande kylningsuppgifter.
  • Miljövänlig drift med låg energiförbrukning
  • Kompakt design
  • Stänksäker membranknappsats med LED-temperaturdisplay
  • Enkel påfyllning och tömning
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kan användas med vatten, vatten/glykol, Julabo Thermal G
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2,6 l
Certifikat och efterlevnad UL-listad och NRTL-märkt
Kylkapacitet 0,09kW vid -5 °C, 0,18kW vid 0 °C, 0,21kW vid 5 °C, 0,22kW vid 10 °C, 0,25kW vid 20 °C (Me
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde -10 °C till +40 °C
Max. Tryck 50,7 psi
Modell F250
Kylmedel R134A
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 24 cm
Höjd (metrisk) 52 cm
Fraktvikt (metrisk) 27.66 kg
Vikt (metrisk) 27 kg
Elektriska krav 115/230 V 60 Hz 6 A
Spänning 115/230 V
Frekvens 60 Hz