Läs mer
Fisherbrand™ Fluorjonselektiva elektroder
Produktkod. 11799708 Handla allt Fisherbrand Produkter
Parameter:
Fluoride
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11799708
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna unika kombinerade jonkänsliga elektrod med en fast membran utbytbar plan yta, med en analystid i allmänhet mindre än en minut, är sällan nödvändig för att ha filtrerings- eller destillationsprovberedningssteg.
  • Kombinerad fluoridjonkänslig elektrod med solid membran utbytbar plan yta
  • Jonen som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad som är proportionell mot jonkoncentrationen
  • Analystid är vanligtvis mindre än en minut
  • Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
  • Kalibrering bör utföras så ofta som möjligt, vid samma temperatur som provet
  • Mätning av temperatur 0 till 50° C
Specifikationer
Beskrivning Kombinerad fluoridjonkänslig elektrod med solid membran utbytbar plan yta
Elektrod Jonselektiv
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C (mätning av temperatur)
Typ Elektrod
Parameter Fluoride