Läs mer
Eppendorf™ F1.5 modell ThermoMixer™
Produktkod. 13598460 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Innehåll och lagring:
1,5 ml Smartblock
Med plåt Smartblock
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
13598460 1,5 ml Smartblock Varje
13508470 Med plåt Smartblock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13598460 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5384000012
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Använd denna PCR-maskin för transformation av bakteriestammar och plasmider. Eppendorf™ F1.5 modell ThermoMixer™ har ett fast block för 0,5/1,5/2,0 ml rör och plattor. Förebyggande av kondensatbildning i små kärl kan uppnås med det uppvärmda locket Eppendorf ThermoTop (tillval).
  • Anti-spill-teknik förhindrar att locket blir vått och korskontaminering
  • Uppvärmning och blandning i 0,5/1,5/2,0 ml reaktionskärl (F0,5/F1,5/F2,0) eller plattor (FP)
  • Upp till 1 500 rpm (F1,5/F2,0) eller 2 000 rpm (F0,5/FP) för effektiv provblandning
  • Enastående 2DMix-Control-teknik resulterar i utmärkt blandningsprestanda
  • Fördefinierade temperaturknappar (37°C, 42°C, 56°C och 95 C)°för enkel och intuitiv användning
  • Mycket snabb uppvärmningshastighet på upp till 18°C/min, vilket minskar din väntetid
  • Eppendorf PhysioCare Concept ger ergonomisk design och drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Max. ±0,5 °C vid 20 °C till 45 °C
Innehåll och lagring 1,5 ml Smartblock
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 100 °C
För användning med (applikation) Van vid transformation av bakteriestammar och plasmider
Inkluderar USB Gränssnitt
Modell ThermoMixer F1.5
Hastighet 300 till 1500 rpm
Bredd (metrisk) 206 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Djup (metriskt) 304 mm
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spänning 220 till 240 V
Frekvens 50 till 60 Hz