Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Bra laboratoriepipettering (GLP ) Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15581945
Change view
Volym (metrisk):
1 till 1 000μ l
2 till 1000μ L, 30 till 300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15581945 1 till 1 000μ l Varje
15591945 2 till 1000μ L, 30 till 300μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15581945 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4701140N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Njut av extra bekvämlighet, med en mängd olika förpackade pipetter i en mängd olika volymer, kompatibla pipettspetsar och ett pipettställ för att stödja bra laboratoriepipettering i ditt labb.
Stöd bra laboratoriepipettering i ditt labb med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP Kit, som erbjuder en mängd olika enkanalspipetter eller en blandning av enkanalspipetter och en flerkanalspipett förpackad med kompatibla ClipTip spetsar och ett praktiskt pipettställ. Välj det kit som är rätt för dig och dra nytta av F1-ClipTip prestanda och lätt design för att maximera din komfort.
Bekymmersfri pipettering är äntligen här med den enda spetsen som klipper.
Förseglad i säkerhet av ClipTip Teknologi. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slå tips på din pipett
Med en lätt beröring klipps varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar
När ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna. De ClipTip pipetteringssystem förblir förseglat tills du bestämmer dig för att mata ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Aktivera konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare
Resultat av högre kvalitet och effektivare forskning.
Läs mer>
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 L-μmodeller och lägre.
Brett urval av ClipTip Pipetttips
Välj mellan fem storlekar i 96-format: 20, 50, 200, 300, μ1000 L
CE-märkt
De F1-ClipTip Pipettera tillsammans med kompatibla ClipTip pipettspetsarna är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
Livstidsgaranti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela ClipTip familj>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips ClipTip tips: 12,5 Ext, 200 och 1000
Beskrivning F1-ClipTip GLP Kit 1: 1-10 μL, 10-100μ L och 100-1000μ L
Antal kanaler 1
Typ GLP sats
Volym (metrisk) 1 till 1 000μ l