Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Bra laboratoriepipettering (GLP ) Kit
Beskrivning
Stöd bra laboratoriepipettering i ditt labb med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP Kit, som erbjuder en mängd olika enkanalspipetter eller en blandning av enkanalspipetter och en flerkanalspipett förpackad med kompatibla ClipTip spetsar och ett praktiskt pipettställ. Välj det kit som är rätt för dig och dra nytta av F1-ClipTip prestanda och lätt design för att maximera din komfort.
Förseglad i säkerhet av ClipTip Teknologi. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slå tips på din pipett
Med en lätt beröring klipps varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar
När ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna. De ClipTip pipetteringssystem förblir förseglat tills du bestämmer dig för att mata ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Aktivera konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare
Resultat av högre kvalitet och effektivare forskning.
Läs mer>
Ergonomiskt i kontakt
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för RSI
Tyst, enkel volymjustering
Njut av den nya tysta och lättare volymjusteringsmekanismen med över 50 % lägre krafter jämfört med tidigare modeller.
Säkert volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
Den 120° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Super utblåsning
150 % ökning av luftförstärkningen för att säkerställa effektiv leverans av mikrovolymer och förhindra kapillärverkan i 50 L-μmodeller och lägre.
Brett urval av ClipTip Pipetttips
Välj mellan fem storlekar i 96-format: 20, 50, 200, 300, μ1000 L
CE-märkt
De F1-ClipTip Pipettera tillsammans med kompatibla ClipTip pipettspetsarna är CE-märkta i enlighet med IVD-direktivet i Europa.
Livstidsgaranti
Med bekväm onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Läs mer om hela ClipTip familj>
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | ClipTip tips: 20, 200, 300 och 1000 |
| Beskrivning | F1-ClipTip GLP Kit 2: 2-20μ L, 20-200μ L, 100-1000μ L och 8-lm 30-300μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | GLP sats |
| Volym (metrisk) | 2 till 1000μ L, 30 till 300μ L |