Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Flerkanaliga pipetter
Produktkod. 15561935
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Antal kanaler:
8
12
Kompatibla tips:
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Kompatibla tips Förpackningsstorlek
15561935 1 till 10 μl 8 ClipTip 20 Varje
15571935 5 till 50μ l 8 ClipTip 50 Varje
15581935 10 till 100μ l 8 ClipTip 200 Varje
15591935 30 till 300μ l 8 ClipTip 300 Varje
15501945 1 till 10 μl 12 ClipTip 20 Varje
15511945 5 till 50μ l 12 ClipTip 50 Varje
15521945 10 till 100μ l 12 ClipTip 200 Varje
15531945 30 till 300μ l 12 ClipTip 300 Varje
15956142 1 till 10μ l 12 ClipTip 12.5 Ext Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15561935 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4661110N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lås spetsar stadigt på plats med ClipTip teknik och säkerställer en fullständig tätning på varje kanal med minimal spetsfäste och utstötningskrafter Thermo Scientific™ Flerkanaliga pipetter.
Lås spetsarna stadigt på plats med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Flerkanaliga pipetter, som använder ClipTip™ tips som bara matas ut när du har för avsikt att göra det. De ClipTip teknologin erbjuder extremt låga spetsfäste och utstötningskrafter och en komplett tätning på varje kanal. Detta kan förbättra reproducerbarheten av dina resultat. Förbättrad volymjustering möjliggör en tyst, enkel och ergonomisk användarupplevelse.
Bekymmersfri pipettering är äntligen här med den enda spetsen som klipper.
Förseglad i teknologins ClipTip säkerhet. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slåna mot pipetten
. Med en lätt beröring fästs varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar
. När ClipTip pipettspetsarna sitter på är de täta och lossnar inte. Pipetteringssystemet ClipTip förblir förseglat tills du bestämmer dig för att kasta ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Möjliggöra konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare
, högre kvalitet på resultat och effektivare forskning. Läs mer
Ergonomiskt In-touch
Lättviktshandtagsdesign kombinerat med låg plunger, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för upprepade belastningsskador
Säker volymlås
Den säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt kolven upp för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa fast med minimal ansträngning.
Justerbar komfort
De 120° justerbara fingerstöden – för både höger- och vänsterhänt operatör – gör att handen kan slappna av under pipetteringscykler.
Förbättrad pipettering
med liten volym Ny 0,1-2 μl-modell och förbättrade versioner 1-10 μl-modeller möjliggör optimerad prestanda i små volymapplikationer.
Brett urval av ClipTip pipetttoppar
kompatibla med F1-ClipTip pipetter: 12,5 ext, 20, 50, 200, 300, 300 ext och 1000 μl
Livstidsgaranti
Med bekväm onlineregistrering kan variera mellan länder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips ClipTip 20
Beskrivning F1-ClipTip
Färg Rosa
För användning med ClipTip™ 20
Antal kanaler 8
Produktlinje F1-ClipTip
Typ Pipett
Volym (metrisk) 1 till 10 μl
Ökar 0,02 μl