Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variabel volym enkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15996132
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
1 till 10 μl
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Kompatibla tips:
ClipTip 1 000
ClipTip 12.5 Ext
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Klipptips 20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15996132
Brand: Thermo Scientific™ 4641320N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lås spetsarna ordentligt till pipetten med en fullständig försegling med ClipTip teknik, så att de inte lossnar eller faller av. Lättviktshandtagsdesign kombinerat med minimal spetsfäste och utstötningskrafter.
Säkerställ en säker passform med ClipTip teknologi, som låser spetsarna stadigt till pipetten med en fullständig försegling så att de inte lossnar eller faller av. Lättviktshandtagsdesign kombinerat med minimal spetsfästning och utstötningskrafter kommer att öka anpassningen vid pipettering. Känn skillnaden.
Bekymmersfri pipettering är äntligen här med den enda spetsen som klipper.
Förseglad i säkerhet av ClipTip Teknologi. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slå spetsar på din pipett
Med en lätt beröring klipps varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar När
ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna. De ClipTip pipetteringssystem förblir förseglat tills du bestämmer dig för att mata ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Möjliggöra konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare.
Resultat av högre kvalitet och effektivare forskning. Läs mer
Ergonomiskt beröringsfritt Lättviktshandtagsdesign
kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för upprepade belastningsskador
Säkert volymlås Den
säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort The 120
° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Förbättrad pipettering av små volymer
Ny 0.1-2μ L-modell och förbättrade versioner 1-10μ L-modeller tillåter optimerad prestanda i dina applikationer med små volymer.
Brett urval av ClipTip Pipettspetsar Kompatibla
storlekar med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext och 1000 μL
Livstidsgaranti Med bekväm
onlineregistrering och kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips ClipTip 12.5 Ext
Beskrivning F1-ClipTip
Färg Rosa
Antal kanaler 1
Produktlinje F1-ClipTip
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Ökar 0,02 μl
Färgkod Rosa