Läs mer
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variabel volym enkanalspipetter
Beskrivning
Säkerställ en säker passform med ClipTip teknologi, som låser spetsarna stadigt till pipetten med en fullständig försegling så att de inte lossnar eller faller av. Lättviktshandtagsdesign kombinerat med minimal spetsfästning och utstötningskrafter kommer att öka anpassningen vid pipettering. Känn skillnaden.
Bekymmersfri pipettering är äntligen här med den enda spetsen som klipper.
Förseglad i säkerhet av ClipTip Teknologi. Känn skillnaden.
Eliminera frustrationen av att slå spetsar på din pipett
Med en lätt beröring klipps varje spets säkert på pipetten.
Minska risken för lösa eller läckande spetsar När
ClipTip pipettspetsarna är på, de är förseglade och kommer inte att lossna. De ClipTip pipetteringssystem förblir förseglat tills du bestämmer dig för att mata ut spetsar, även i de mest omfattande tillämpningarna, inklusive flera spetsberöringar och blandningscykler.
Möjliggöra konsekvent och reproducerbar pipettering från användare till användare.
Resultat av högre kvalitet och effektivare forskning. Läs mer
Ergonomiskt beröringsfritt Lättviktshandtagsdesign
kombinerat med låg kolv, spetsfäste och utkastningskrafter hjälper till att minska risken för upprepade belastningsskador
Säkert volymlås Den
säkra volyminställningen förhindrar oönskad volymdrift under drift. Lyft helt enkelt upp kolven för att ställa in volymen och tryck ner för att låsa på plats med minimal ansträngning.
Justerbar komfort The 120
° justerbart fingerstöd– för både höger- och vänsterhänt förarkomfort– låter handen slappna av under pipetteringscykler.
Förbättrad pipettering av små volymer
Ny 0.1-2μ L-modell och förbättrade versioner 1-10μ L-modeller tillåter optimerad prestanda i dina applikationer med små volymer.
Brett urval av ClipTip Pipettspetsar Kompatibla
storlekar med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext och 1000 μL
Livstidsgaranti Med bekväm
onlineregistrering och kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | ClipTip 300 |
| Beskrivning | F1-ClipTip |
| Färg | Orange |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | F1-ClipTip |
| Typ | Pipett med variabel volym |
| Volym (metrisk) | 30 till 300μ l |
| Ökar | 1 μ l |
| Färgkod | Ja |