Läs mer
F1063-0967, MedChemExpress
Beskrivning
F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | F1063-0967 |
| CAS | 613225-56-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24N2O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (206.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(C(O)=O)C=CC(NC(CCCCCN2C(S/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C)C=C3)=S)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.59 |
| Formel vikt | 484.59 |
| Visa mer |