Läs mer
Motic™ Mikroskop i F11-serien
Beskrivning
- Överlägset DIN-optiskt system och precisionstillverkning säkerställer att alla mikroskop är parcentriska såväl som parfokala och ger ljusa och skarpa bilder.
- DIN akromatiska objektiv 4X, 10X och 40X.
- Grov och fin fokusering.
- LED-belysning med sladd.
- Dual-view mikroskop tillgängligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Inbyggd 0,65 NA kondensor med irismembran och filterhållare. |
| Beskrivning | Grovt och fint fokuseringssystem med spänningsjustering. |
| Okular | WF 10X/18 mm, med visare, låsbar |
| Huvud stil | Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande |
| Typ av belysning | LED med intensitetskontroll |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 40XS |
| Modell | F-1110 LED-mikroskop |
| Måltyper | DIN akromatisk |
| Inkluderar | Scen: 120 x 110 mm, vanlig scen med provklämmor. Dammskydd. |
| Nosstycke | Fyrdubbelt roterande nosstycke med klickstopp. |
| Visa mer |