Läs mer
Motic™ Mikroskop i F11-serien
Produktkod. p-8555005
Change view
Kondensor typ:
Fokuserbar 1,25 NA kondensor med irisbländare
Inbyggd 0,65 NA kondensor med irismembran och filterhållare.
Modell:
F-1110 LED-mikroskop
F-1115 LED-mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kondensor typ Modell unitSize
15445072 Inbyggd 0,65 NA kondensor med irismembran och filterhållare. F-1110 LED-mikroskop Varje
15475072 Fokuserbar 1,25 NA kondensor med irisbländare F-1115 LED-mikroskop Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445072 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer PF5041B201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Grundläggande biologiska mikroskopserier som sätter standarden för gymnasieundervisning. Motic™ Mikroskopet i F11-serien inkluderar de mest efterfrågade mikroskopegenskaperna såsom robust metallkonstruktion, metallfokuseringsutrustning och studentsäkra låsta komponenter.
  • Överlägset DIN-optiskt system och precisionstillverkning säkerställer att alla mikroskop är parcentriska såväl som parfokala och ger ljusa och skarpa bilder.
  • DIN akromatiska objektiv 4X, 10X och 40X.
  • Grov och fin fokusering.
  • LED-belysning med sladd.
  • Dual-view mikroskop tillgängligt.
Specifikationer
Kondensor typ Inbyggd 0,65 NA kondensor med irismembran och filterhållare.
Beskrivning Grovt och fint fokuseringssystem med spänningsjustering.
Okular WF 10X/18 mm, med visare, låsbar
Huvud stil Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande
Typ av belysning LED med intensitetskontroll
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS
Modell F-1110 LED-mikroskop
Måltyper DIN akromatisk
Inkluderar Scen: 120 x 110 mm, vanlig scen med provklämmor. Dammskydd.
Nosstycke Fyrdubbelt roterande nosstycke med klickstopp.
Optisk design Fint optiskt system, 160 mm
Mått (L x B x H) 185 x 140 x 375 mm
Vikt (metrisk) 3.1 kg
Elektriska krav 240 V (CE)