Läs mer
F16, MedChemExpress
Beskrivning
F16 is a potent growth inhibitor of the neu-overexpressing cells and also selectively inhibits proliferation of mammary epithelial as well as a variety of mouse mammary tumor and human breast cancer cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | F16 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 36098-33-6 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15IN2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.59 mM) ∣Ethanol : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[N+]1=CC=C(/C=C/C2=CNC3=C2C=CC=C3)C=C1.[I-] |
| Visa mer |