Läs mer
Eppendorf™ F2.0 modell ThermoMixer™
Produktkod. 15346551 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15346551 EU Varje
1 options
Produktkod. 15346551 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5387000013
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Designad för blandning och uppvärmning av etablerade rutintillämpningar. Eppendorf™ F2.0 modell ThermoMixers™ har ett fast block för 2,0 ml rör och plattor.
  • Förebyggande av kondensatbildning i små kärl kan uppnås med tillvalet Eppendorf ThermoTop uppvärmt lock
  • Upphettning och blandning i 2,0 ml reaktionskärl
  • Effektiv blandning upp till 1 500 rpm
  • Enastående 2DMix-Control-teknik resulterar i utmärkt blandningsprestanda
  • Anti-spill-teknik förhindrar att locket blir vått och korskontaminering
  • Kompatibel med Eppendorf ThermoTop (kondensskydd™ ) för kondensfri provhantering
  • Fördefinierade temperaturknappar (37°C, 42°C, 56°C och 95°C) för enkel och intuitiv användning
  • Mycket snabb uppvärmningshastighet på upp till 13°C/min, vilket minskar din väntetid
  • Eppendorf PhysioCare Concept ger ergonomisk design och drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Max. ±0,5 °C vid 20 °C till 45 °C
Innehåll och lagring Termoblock 24 x 2 mL, EU
Håller 2 ml-rör
Antal platser 24
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 100 °C
För användning med (applikation) Van vid transformation av bakteriestammar och plasmider
Inkluderar USB Gränssnitt
Modell ThermoMixer F2.0
Hastighet 300 till 1500 rpm
Bredd (metrisk) 206 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Djup (metriskt) 304 mm
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spänning 220 till 240 V
Frekvens 50 till 60 Hz