Läs mer
Eppendorf™ F2.0 modell ThermoMixer™
Produktkod. p-8009209 Handla allt Eppendorf Produkter
Pluggtyp:
Europa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15346551
Brand: Eppendorf™ 5387000013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för blandning och uppvärmning av etablerade rutintillämpningar. Eppendorf™ F2.0 modell ThermoMixers™ har ett fast block för 2,0 ml rör och plattor.
  • Förebyggande av kondensatbildning i små kärl kan uppnås med tillvalet Eppendorf ThermoTop uppvärmt lock
  • Upphettning och blandning i 2,0 ml reaktionskärl
  • Effektiv blandning upp till 1 500 rpm
  • Enastående 2DMix-Control-teknik resulterar i utmärkt blandningsprestanda
  • Anti-spill-teknik förhindrar att locket blir vått och korskontaminering
  • Kompatibel med Eppendorf ThermoTop (kondensskydd™ ) för kondensfri provhantering
  • Fördefinierade temperaturknappar (37°C, 42°C, 56°C och 95°C) för enkel och intuitiv användning
  • Mycket snabb uppvärmningshastighet på upp till 13°C/min, vilket minskar din väntetid
  • Eppendorf PhysioCare Concept ger ergonomisk design och drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Max.± 0,5 °C vid 20 °C till 45 °C
Innehåll och lagring Termoblock 24 x 2 mL, EU
Håller 2 mL Tubes
Antal platser 24
Pluggtyp Europa
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 100 C
För användning med (applikation) Van vid transformation av bakteriestammar och plasmider
Inkluderar USB-gränssnitt
Modell ThermoMixer F2.0
Hastighet 300 till 1500 rpm
Bredd (metrisk) 206 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Djup (metriskt) 304 mm
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spänning 220 till 240 V
Frekvens 50 till 60 Hz