Läs mer
MULTIROIR F64 Vagn
Produktkod. 17226880
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
250 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17226880 250 kg
1 options
Produktkod. 17226880 Leverantör MULTIROIR Leverantörsnummer ARO64RGU
Beräknad leverans: 05-11-2026
Röd vagn F64 för plastkärl med 4 svängbara hjul
  • Röd vagn F64
  • För plastbehållare 600 x 400
  • Material: ABS
  • Lastkapacitet: 250 kg
  • Rörlighet: 4 svängbara hjul
  • Yttermått: 620 x 420 mm
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Mått (L x B) 620 x 420 mm
För användning med (applikation) Transportera alla typer av produkter
För användning med (utrustning) 600 x 400 Euro-standardbehållare