missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FA-GLY-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FA-GLY-OH |
| CAS | 124882-74-2 |
| Molekylformel | C9H9NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(10-6-9(12)13)4-3-7-2-1-5-14-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)(H,12,13)/b4-3+ |
| LEDER | C1=COC(=C1)/C=C/C(=O)NCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vikt | 195.0532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?