Läs mer
Fabomotizole hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Fabomotizole hydrochloride (CM346 hydrochloride) is an anxiolytic drug. Fabomotizole hydrochloride produces anxiolytic and neuroprotective effects without any muscle relaxant actions.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fabomotizole hydrochloride |
| CAS | 173352-39-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22ClN3O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CM346 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (290.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (127.96 mM) |
| LEDER | CCOC1=CC=C2C(N=C(SCCN3CCOCC3)N2)=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.87 |
| Visa mer |