Läs mer
FABP3/H-FABP Antibody (rFABP3/8534), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2415.00 SEK - 4800.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | FABP3/H-FABP |
|---|---|
| Klona | rFABP3/8534 |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18652105
|
Novus Biologicals
NBP3-20498-20ug |
20 μg |
2415.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18620524
|
Novus Biologicals
NBP3-20498-100ug |
100 μg |
4800.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
FABP3/H-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP3/H-FABP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| FABP3/H-FABP | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2170 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| rFABP3/8534 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FABP11, fatty acid binding protein 11, fatty acid binding protein 3, muscle and heart (mammary-derived growthinhibitor), Fatty acid-binding protein 3, Fatty acid-binding protein 3, muscle, fatty acid-binding protein, heart, Heart-type fatty acid-binding protein, H-FABPM-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, MDGI, Muscle fatty acid-binding protein, O-FABP | |
| Human recombinant FABP3/H-FABP protein fragment (around aa1-127) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |