Läs mer
Ansell Edmont™ Tyg brun över ärmar
Produktkod. 12650952 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Längd (metrisk):
66 cm
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12650952 66 cm 12 par
1 options
Produktkod. 12650952 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 59416
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-01-2027
Svetshylsa gjord av Kevlar™ tyg– kombinerat med ett inre bomullsskikt. Dessa gör hylsan lätt och andas samtidigt som den ger skydd mot den höga värmen från flygande smälta partiklar och gnistor.
  • Värme- och skärbeständig skyddshylsa för svetsare
  • Skydd mot hög värme och flygande smälta partiklar och gnistor
  • Lätt och andas tack vare det interna bomullslagret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Konstruktion Klippt och sytt
Produkttyp Svetshylsa
Material Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer
Färg Brun
Sterilitet Non-sterile
Stil Sleeve with Thumb Hole
Disponibel Reusable
Förslutningstyp Elastic Upper with Knit Cuff
Latexfri Nej
Certifikat och efterlevnad EN 388, 407, CE 0493
Längd (engelska) 26 in. (66 cm)
Längd (metrisk) 66 cm