Läs mer
Nitritex™ Tygoverall med huva
BIOPHARMA
Produktkod. 12707196
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12707196 Liten Paket med 20
12797186 Intermediär Paket med 20
12787186 Betydande Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12707196 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BDCHTS
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De BioClean-D™ overall med huva är ett engångsplagg med dragkedja fram med skyddsflik, elastisk huva, rygg, muddar och vrister och tumöglor för att säkerställa ett säkert fäste. De BioClean-D overall ger exceptionell komfort och skydd, även vid hantering av cellgifter
  • Låg luddande och hållbart CleanTough-™material
  • Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp
  • Dragkedja med förslutningsbart skydd
  • Elastisk huva, rygg, muddar och anklar
  • Testad mot permeationsstandard ASTM D6978-05
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Isopropylalkohol
Tillbaka stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008.
Beskrivning Dragkedja fram med lock, elastisk huva, rygg, muddar och vrister
Storlek (metrisk) bröst 838,2 till 914,4 mm
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer