Läs mer
Nitritex™ Tygoverall med huva
Beskrivning
- Låg luddande och hållbart CleanTough-™material
- Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp
- Dragkedja med förslutningsbart skydd
- Elastisk huva, rygg, muddar och anklar
- Testad mot permeationsstandard ASTM D6978-05
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Betydande |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Visa mer |