Läs mer
Nitritex™ Tygoverall med huva
BIOPHARMA
Produktkod. 12797186
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12797186 Intermediär Paket med 20
12707196 Liten Paket med 20
12787186 Betydande Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12797186 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BDCHTM
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
De BioClean-D™ overall med huva är ett engångsplagg med dragkedja fram med skyddsflik, elastisk huva, rygg, muddar och vrister och tumöglor för att säkerställa ett säkert fäste. De BioClean-D overall ger exceptionell komfort och skydd, även vid hantering av cellgifter
  • Låg-linting, hållbart CleanTough-material™
  • Tumöglor för att säkerställa ett säkert grepp
  • Dragkedja med förslutbart lock
  • Elastisk huva, rygg, muddar och vrister
  • Testat mot permeationsstandard ASTM D6978-05
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Isopropylalkohol
Tillbaka stil Elastisk
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Beskrivning Dragkedja fram med lock, elastisk huva, rygg, muddar och vrister
Storlek (metrisk) bröst 914,4 till 990,6 mm
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)