Läs mer
Dräger™ Ansiktsmask R52850 Full Panorama Nova RA
Produktkod. 12342369
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12342369 Svart Varje
1 options
Produktkod. 12342369 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer R52850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    3952.97 SEK / Paket med 1
    Save 1087.03 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Hela Panorama Nova RA är idealisk för applikationer som involverar farliga material, oberoende av omgivande luft och där skydd av andningsvägarna och ögonen behövs. Designad för användning med Rd40-filtersortimentet med det RA förbindelse. Filter måste köpas separat.
  • Helmask
  • Beslag i rostfritt stål
  • Rd40 standardgängad kontakt
  • Dimfritt visir
  • EPDM-maskkropp, polykarbonatvisir
  • Kan användas vid höga och låga temperaturer
  • Bekväm passform - passar de flesta ansiktsformer
  • 180° vidvinkellins och obegränsat synfält
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 136 klass 3 (CE-märkning), DIN 58610, NIOSH, AS/NZS (beroende på variant)
Färg Svart
Anslutningstyp Rd 40 rund tråd x 1/7 tum.
Produkttyp Heltäckande andningsskydd
Material Maskkropp: EPDM, Visir: Polykarbonat