Läs mer
3M™ Ansiktsskydd V4H
Produktkod. 15799697 Handla allt 3M Produkter
Change view
Ramfärg: Transparent
Produktkod.
15799697 Ramfärg: Transparent
1 options
Produktkod. 15799697 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3565.00 SEK
    2393.69 SEK / Paket med 10
    Save 1171.31 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Face Shield V4H är designad med slag- och reptåliga egenskaper.
  • Klart polykarbonatvisir
  • Tjocklek: 1,2 mm
  • Temperaturområde: -40 °C till +100 °C
  • Ansiktsskydd är designade för att passa 3M™ Hårda hattar
  • Visiret uppfyller kravet på lågenergiskyddsskydd
  • Optisk klass 1 visir, låg energipåverkan, F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE godkänd , EN 166 , EN 166 , EN166: 1995
Tjocklek (metrisk) 1.2 mm
Ram färg Genomskinlig
Vikt (metrisk) 180 g
Material Polykarbonat