Beskrivning
- Klart polykarbonatvisir
- Tjocklek: 1,2 mm
- Temperaturområde: -40 °C till +100 °C
- Ansiktsskydd är designade för att passa 3M Hårda hattar
- Visiret uppfyller kravet på lågenergiskyddsskydd
- Optisk klass 1 visir, låg energipåverkan, F
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE godkänd , EN 166 , EN 166 , EN166: 1995 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.2 mm |
| Beskrivning | Kort topp |
| Ram färg | Genomskinlig |
| Vikt (metrisk) | 180 g |
| Material | Polykarbonat |