Läs mer
uvex Ansiktsskydd för Hypervision PC/CA, Clear
Produktkod. 31751178 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsmaterial:
Polykarbonat
Produktkod. Linsmaterial
31751178 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 31751178 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9321318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.32 SEK
    200.56 SEK / Paket med 1
    Save 10.76 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ansiktsskyddsmodell 9321318
  • Designad som ett skyddande ansiktsskydd kompatibelt med Hypervision PC/CA-system säkerställer detta tillbehör att skyddsglasögon förblir skyddade, tillgängliga och bekvämt förvarade när de inte används, stödda av en rad praktiska säkerhetstillbehör som sladdar och fodral för organiserad arbetsplatsanvändning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig, Stötresistent, Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Material Plast
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd UV400
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras