Läs mer
3M™ Faceshield 5-serien med hakskydd
Produktkod. 17865676 Handla allt 3M Produkter
Change view
:
Ansiktsskydd
Produktkod.
17865676 Ansiktsskydd
1 options
Produktkod. 17865676 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100212096
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
5-Series Faceshields är en serie ansiktsskydd av polykarbonat, acetat och mesh, certifierade enligt EN 166:2001 och EN 1731:2006, och designade för att skydda mot påverkan av höghastighetspartiklar och andra industriella eller skogsbruksrisker.
  • Alla 3M™ Klara ansiktsskydd i 5-serien är certifierade enligt EN 166 och designade för att ge skydd mot olika industriella faror inklusive höghastighetspartiklar, UV- och infraröd strålning, sekundärt svetsljus, vätskestänk eller stänk av smält metall.
  • Alla 3M™ Mesh Faceshields i 5-serien är certifierade enligt EN 1731:2006 och är designade för att erbjuda ögon- och ansiktsskydd mot flygande träflis och kvistar, samtidigt som de tillåter dimmafri sikt och ökad ventilation vid arbete under ansträngande utomhusförhållanden.
  • Vårt sortiment av klara, gröna och guldpläterade ansiktsskydd av polykarbonat har anti-dimbeläggningar och finns i böjda och platta ansiktsdesigner.
  • De är optisk klass 1 och alla ansiktsskydd i 5-serien ger skydd mot höghastighetspartiklar med medelenergi (120 m/s), klass B, förutom 5A-CP som ger skydd mot partiklar med låg energi (45m/s), grad F.
  • Förutom 5XG-IR5 och 5A-CP, alla 3M™ klara och mesh 5-serie ansiktsskydd är designade för att passa 3M™ huvudbonader G500 och Hard Hat Series G3000 och G3501 med hjälp av 3M™ V5 Faceshield monteringssystem. 3M™ Ansiktsskydd i 5-serien och genomskinliga ansiktsskydd 5F-11 och 5E-11 är också designade för att passa 3M™ X5000 SecureFit™ serie med U5B Faceshield Mounting System.
  • Snäpp-in-funktionen gör det snabbt och enkelt för ansiktsskydden att ansluta till ansiktsskyddshållaren. Alla ansiktsskydd i 5-serien är kompatibla med 3M™ V9 hjälm integrerade skyddsglasögon, 3M™ PELTOR™ hörselkåpor och kommunikationsheadset.
  • Värmereflekterande ansiktsskärm 5XG-IR5 är designad för att passa 3M™ hjälm G3501 med V5 Faceshield Mounting System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Hold (Håll)
Produkttyp Ansiktsskydd
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Acetat
Rammaterial Stålnät
UV-skydd Hold (Håll)