Läs mer
Univet™ Ansiktsskydd för 6X3-glasögon
Beskrivning
- Medium energipåverkan
- Skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer -5 °C till +55 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Oval |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN166, EN170 |
| Produkttyp | Ansiktsskydd |
| För användning med (utrustning) | 6X3 glasögon |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | Hold (Håll) |