Läs mer
3M™ Ansiktsskydd, polykarbonat, klar, 5F-11, 10 st/fodral
Produktkod. 15170229 Handla allt 3M Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
15170229 Anti-dimma Paket med 10
1 options
Produktkod. 15170229 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100029680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 SEK
    1600.17 SEK / Paket med 10
    Save 789.83 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
3M™ Ansiktsskärm, 5F-11 är vår optiska klass 1, klar, böjd ansiktsskärm av polykarbonat med anti-dimma och anti-repor beläggning. Den är kompatibel med 3M™ V5 Faceshield System för montering på 3M™ Hard Hat Series G3000 eller G22.
  • 3M™ Ansiktsskydd certifierad enligt EN 166:2001
  • Ger skydd mot sekundärt svetsljus
  • Anti-dimma och anti-repor belagd, optisk klass 1, klar böjd polykarbonat ansiktsskärm
  • Designad för att passa 3M™ Hard Hats Series G3000 eller G22 med 3M™ V5 Faceshield monteringssystem
  • Snap in-funktionen gör det snabbt och enkelt att ansluta till ansiktsskyddshållaren
  • Medium energipåverkan, klass B
  • Optisk klass 1 visir, låg energipåverkan, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Linsbeläggning Anti-dimma
Produkttyp Ansiktsskydd
Material Polykarbonat