Läs mer
BD Facs Clean Solution
Produktkod. 15875858
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15875858 5 l Varje
1 options
Produktkod. 15875858 Leverantör BD Leverantörsnummer 340345
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Används som rengöringslösning i flödescytometrisystem. BD Biosciences™ Facs Clean Solution är RUO (GMP ) överensstämmer med föreskrifter.
  • Flödescytometri (rutinmässigt testad)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD FACS Clean Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypochlorous acid, sodium